Learn More
Tetrazolium Red, MedChemExpress
Beschreibung
Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrazolium Red |
| CAS | 298-96-4 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H15ClN4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride TPTZ TTC |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (149.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (49.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(C2=CC=CC=C2)=NN(C3=CC=CC=C3)[N+](C4=CC=CC=C4)=N1.[Cl-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.8 |
| Mehr anzeigen |