Learn More
TEX101 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | TEX101 |
|---|---|
| Konzentration | 0.23 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16874624
|
Proteintech
15447-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16864624
|
Proteintech
15447-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
May play a role in signal transduction and promote protein tyrosine phosphorylation.Spezifikation
| TEX101 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9BY14 | |
| 83639 | |
| TEX101 Fusion Protein Ag7611 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TEX101 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Cell surface receptor NYD SP8, GTPR867, NYD SP8, PRO1884, SGRG, TES101RP, testis expressed 101, Testis expressed protein 101, TEX101 | |
| TEX101 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |