Learn More
Tezacaftor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16446528 10 mg -
16426776 100 mg 100 Milligramm
16421186 200 mg -
16409117 5 mg -
16402627 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16446528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15448
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.
Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tezacaftor
CAS 1152311-62-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H27F3N2O6
Menge 10 mg
Synonym VX-661
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (192.12 mM)
SMILES O=C(C1(C2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=CC5=C(N(C[C@@H](O)CO)C(C(C)(C)CO)=C5)C=C4F
Molekulargewicht (g/mol) 520.5
Formelmasse 520.5
Reinheit (%) 98.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death