missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tezacaftor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16409117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16409117 5 mg -
16446528 10 mg -
16426776 100 mg 100 Milligramm
16421186 200 mg -
16402627 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16409117 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15448

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.

Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tezacaftor
CAS 1152311-62-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H27F3N2O6
Menge 5 mg
Synonym VX-661
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (192.12 mM)
SMILES O=C(C1(C2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=CC5=C(N(C[C@@H](O)CO)C(C(C)(C)CO)=C5)C=C4F
Molekulargewicht (g/mol) 520.5
Formelmasse 520.5
Reinheit (%) 98.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.