Learn More
TFAP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467407
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16467407 5 mg 5 Milligramm
16445526 100 mg -
16424698 10 mg -
16410987 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467407 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112731
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TFAP
CAS 1011244-68-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H10F3N3O
Menge 5 mg
Synonym N-(5-Aminopyridin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 155 mg/mL (551.15 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(N)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 281.23
Formelmasse 281.23
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism