Learn More
Ebro Electronic™ Kernthermometer-Serie TFE 510
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5510A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat. Das Thermometer misst mit Thermoelement Typ T Sensor.Spezifikation
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485 | |
Anwendungen:Kühlhaus, Nahrungsmittelindustrie, Wareneingangsprüfung, Metzger, Lebensmittelproduktlabore, Catering, Lebensmittelinspektionen | |
Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual | |
Stainless Steel and Plastic | |
Thermoelement Typ T | |
0.18 kg | |
None | |
300 °C | |
50 °C | |
Factory Calibrated | |
Up to 5 years | |
± 0,5 °C/ 0,9 °F | |
LCD |
Single-use | |
22 mm | |
109 mm | |
TFE 510 | |
0.1°C | |
Kernthermometer | |
572°F | |
-58°F | |
50°bis 300 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
120 mm | |
54 mm |