Learn More
Ebro Electronic™ Thermometer TFX422, eichfähig TFX 422 +200°C, Auflösung 0.1°C
Marke:  Ebro Electronic™ 1340-5422
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 10277312
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Applications: For food inspectors and veterinarians, Food products industry, Temperature monitoring, Kitchen / Restaurant, Bakeries, Butchers
109 mm
Verification Thermometer
-50°C
±0.3°C/±0.4°F
22 mm
TFX 422
200°C
-50°C to +200°C
54 mm