Learn More
Ebro Electronic™ TFX 430 Präzisionsthermometer
Referenzthermometer mit austauschbarem PT100-Fühler
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5430A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Präzisionsthermometer Modell TFX 430. Betrieben von einer auswechselbaren Lithium-Batterie sind diese Präzisionsthermometer handliche, wasserdichte Temperaturmessgeräte für vielfältige Mess- und Regelanwendungen in Labor und Industrie.Spezifikation
Werkskalibrierschein | |
Anwendungen: Labor, Temperaturüberwachung, Messung von Luft, Flüssigkeiten, Kunststoffmaterialien, aggressiven Medien und Oberflächen, Referenzthermometer | |
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
Plastic | |
Pt 100 | |
ca. 90 g | |
None | |
500 °C | |
-100 °C | |
Ja | |
ca. 5 Jahre | |
±0,05 °C bei -50 bis +199,99 °C; ±0,2 °C für verbleibenden Messbereich | |
54 mm |
Single-use | |
22 mm | |
109 mm | |
TFX 430 | |
0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range | |
Präzisionsthermometer | |
932°F | |
-148°F | |
-100 °C bis +500 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP 67 |