missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TG003, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496736 100 mg 100 Milligramm
16476458 10 mg 10 Milligramm
16412567 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496736 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15338

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty; inhibits Clk1 and Clk4 with IC50 values of 20 and 15 nM, respectively.

TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TG003
CAS 719277-26-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H15NO2S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (501.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C1SC2=CC=C(C=C2N\1CC)OC)=O.[Z]
Molekulargewicht (g/mol) 249.33
Formelmasse 249.33
Reinheit (%) 98.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.