Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 620.53 g/mol |
| CAS | 1957236-21-3 |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 2 g |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA |
| Löslichkeit | DMSO : 50 mg/mL (80.58 mM; Need ultrasonic) |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.