Learn More
Thapsigargin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448377
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448377 5 mg -
16411349 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448377 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13433
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H50O12
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 650.75
Formelmasse 650.75
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death