Learn More
Theaflavin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453846
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453846 25 mg -
16431358 5 mg 5 Milligramm
16420386 2 mg -
16418918 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453846 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0243
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theaflavin
CAS 4670-05-7
Farbe Reddish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H24O12
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (221.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(O)=CC([C@@H]2[C@H](O)CC3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=CC4=C([C@@H]5[C@H](O)CC6=C(O)C=C(O)C=C6O5)C=C(O)C(O)=C41
Molekulargewicht (g/mol) 564.49
Formelmasse 564.49
Reinheit (%) 98.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus