Learn More
Theobromine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488996
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488996 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0138
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Specifications
Chemischer Name oder Material Theobromine
CAS 83-67-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H8N4O2
Menge 100 mg
Synonym 3,7-Dimethylxanthine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.