Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Brady™ Bedruckbaren Etiketten für Thermotransferdrucker bestehen aus farbiger Vinylfolie, die in verschiedenen Breiten mit einem dauerhaften Acrylklebstoff erhältlich ist.
247.00 € - 346.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acrylic |
---|---|
Material | Pressure-sensitive Vinyl |
Länge (metrisch) | 40 m |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11508684
|
Brady™
217509 |
110 mm | White |
346.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11508694
|
Brady™
217521 |
63 mm | Green |
247.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11528674
|
Brady™
217501 |
110 mm | Green |
346.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11528684
|
Brady™
217511 |
83 mm | Green |
292.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11528694
|
Brady™
217523 |
63 mm | Blau |
247.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11548674
|
Brady™
217503 |
110 mm | Blau |
346.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11548694
|
Brady™
217525 |
63 mm | Red |
247.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11558674
|
Brady™
217504 |
110 mm | Gelb |
346.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11558684
|
Brady™
217515 |
83 mm | Red |
292.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11568674
|
Brady™
217505 |
110 mm | Red |
346.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11588684
|
Brady™
217519 |
83 mm | White |
292.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Farbige, bedruckbare Vinylfolie für Thermotransferdrucker
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Zur allgemeinen und industriellen Identifikation
- Kompatibel mit den Brady Druckermodellen BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
- Lieferung in 40 m-Rollen in drei Breiten
- Betriebstemperaturen -70 °C bis 40 °C
Spezifikation
Acrylic | |
Pressure-sensitive Vinyl | |
40 m |