Learn More
Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-430
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus transparentem Polyester.
Marke:  Brady™ 030207
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563774
  • 366.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
  • Gefertigt aus BradyBondz™ transluzentem, hochhaftendem Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Empfohlene Bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Ohne
Glanz
Polyester (B-430)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
-70 °C
1 Etikett(en) / Rolle
Rechteck
B x H: 76.2 mm x 191.44 m
-70 °C bis 100 °C
0.076 mm
300 ft.
3 in.
76.20 mm
THT-21-430
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Klar
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder
1
THT-21-430
Je 1
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F bis +212 °F
0,003 in.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m