Learn More
Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-430
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus transparentem Polyester.
254.00 € - 366.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Beschichtung Ohne
Farbe Klar
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11874145
Unterlagen ansehen
Brady™
030188
50,8 x 25,4 mm (B x H)
255.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11583764
Unterlagen ansehen
Brady™
030190
B x H: 76.2 x 50.8 mm
254.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11563774
Unterlagen ansehen
Brady™
030207
B x H: 76.2 mm x 191.44 m
366.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11543784
Unterlagen ansehen
Brady™
030216
B x H: 25.4 x 12.7 mm
298.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
  • Gefertigt aus BradyBondz™ transluzentem, hochhaftendem Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Ohne
Einseitig bedruckbar
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder
0,003 in.
Empfohlene Bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Klar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Rechteck