Learn More
Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-430
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus transparentem Polyester.
Marke:  Brady™ 030188
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11874145
  • 255.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
  • Gefertigt aus BradyBondz™ transluzentem, hochhaftendem Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Empfohlene Bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Ohne
Glanz
Polyester (B-430)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
-70 °C
3000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
50,8 x 25,4 mm (B x H)
-70 °C bis 100 °C
0.076 mm
25,40 x 50,80 mm
2 in.
50.80 mm
25.4 mm
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Klar
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder
1
THT-17-430-3
3000/Packung
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F bis +212 °F
0,003 in.
28.58 mm
1 in.
50,8 mm
1 in.
THT-17-430-3