Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Thermo-Fast™ 96 PCR-Detektionsplatte MKIII
96-well low-profile semi-skirted PCR plate for the fast block of Life Technologies PCR and qPCR thermal cyclers. Supplied with barcodes for sample and plate traceability.
Marke: Thermo Scientific™ AB1900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Passend für alle ABI Fast Block PCR-Maschinen, keine Adapter erforderlichErhöhte Plattenoberfläche zur Vermeidung von Flüssigkeitsverlusten
Abgeschnittene Ecke: A1
Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht sicheren Verschluss und schützt vor Evaporation
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Weisse Platten sind optimiert für die qPCR durch erhöhte Sensitivität und reduzierte Variabilität bei Fluoreszenzdetektion
Barcode Platten mit 128 Standard-Barcodes, ohne Hilfsmittel lesbar. Barcodes haften bei Temperaturen zwischen -196°C und 120°C
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-1900 Art.-Nr.
Typ: 96 Well PCR Plate - Semi-Skirted, Fast Block, Clear
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Transparent | |
96 | |
25/Pk. |
Frei von DNA, RNase, Endotoxinen, DNase | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
PCR, qPCR, RT-PCR | |
Ja |