Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II Compact Reinstwasser-Systemfilter und -kartuschen
154.00 € - 203.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Harztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Harztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10032283
|
Thermo Scientific™
D50229 |
Easypure II Wasseraufbereitungssystem, Organicfree/Organic-Entfernung | Kartusche und Filter | Ultrapure Mischbett |
203.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10669532
|
Thermo Scientific™
D50231 |
Easypure II Compact Reinstwassersystem, Organic/Ionenaustauschkartusche | Kartusche und Filter | Aktivkohle- und Mischbett-Ionenaustausch-Harz |
154.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- EasyPure™ II Systeme erfordern vorbehandeltes Speisewasser
- Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechenden Kartuschen je nach Anwendung und Speisewassertyp aus
Bestellinformation
Kassetten und Filter müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Kartusche und Filter |