Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Fernspender
Die zusätzlichen Remote Dispenser gewährleisten höhere Flexibilität
1740.00 € - 1760.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 10.2 Zoll |
Breite (metrisch) | 260 mm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 21 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 530 cm |
Produktcode | Marke | Typ | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15132883
|
Thermo Scientific™
50136505 |
Wasserspender, Wandausführung | 25,8 in. | 655 mm |
1760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15182883
|
Thermo Scientific™
50136494 |
Wasserspender, Tischausführung | 28,5 in. | 725 mm |
1740.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Erhältlich in Ausführungen zur Tisch- und Wandmontage
- Bis zu zwei zusätzliche Spender pro System anschließbar
Spezifikation
GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC | |
260 mm | |
530 cm |
10.2 Zoll | |
21 Zoll |