Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 650-4xPEG NHS Ester
PEGylierter fernroter Farbstoff für erhöhte Fluoreszenz und reduzierte unspezifische Bindung.
Marke: Thermo Scientific™ 62274
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific DyLight 650-4xPEG aminreaktiver Farbstoff ist ein Derivat unseres Hochleistungsfarbstoffs DyLight 650, mit dem Antikörper und andere Proteine für den Tiefrot-Nachweis fluoreszierend markiert werden können.
Der DyLight 680-4xPEG-Farbstoff enthält 4 Polyethylenglykol (PEG)-Ketten, die nicht zytotoxisch sind, die Fluoreszenz verbessern und die unspezifische Bindung von mit ihnen hergestellten Konjugaten verringern. Konjugate aus DyLight 680-4xPEG-Farbstoff können als molekulare Sonden für die Zell-Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweisverfahren verwendet werden. Die fernroten bis Nahinfrarot-Fluoreszenzeigenschaften von DyLight 680-4xPEG-Farbstoff machen ihn besonders nützlich für eine Vielzahl biologischer, chemischer und pharmazeutischer Anwendungen, einschließlich In-vivo-Bildgebung. Die PEG-Ketten verbessern auch die Löslichkeit der Farbstoffe und markierten Moleküle in wässriger Lösung, unterstützen die Zelldurchlässigkeit und erhöhen die Geweberetention.
Leistungsmerkmale:
- Hohe Fluoreszenzintensität - deutlich hellere Fluoreszenz als Alexa Fluor™ 647
- PEGyliert – Verbessert die Löslichkeit in wässriger Lösung und unterstützt die Zelldurchlässigkeit
- Fluoreszenzmikroskopie
- In-vivo oder Ex-vivo-Bildgebung
- Zellbasierte Assays
- Durchflusszytometrie/fluoreszenzaktivierte Zellsortierung (FACS)
DyLight 650-4xPEG aminreaktiver Farbstoff wird mit einem N-Hydroxysuccinimid- (NHS)-Ester-Anteil aktiviert, um mit exponierten N-Terminal-α-Aminogruppen oder den ε-Aminogruppen von Lysinrückständen zu reagieren und stabile Amidbindungen zu bilden.
Typische Markierungsreaktionen erfordern, dass der Farbstoff zuerst in wasserfreiem Dimethylformamid (DMF) oder einem anderen geeigneten organischen Lösungsmittel gelöst wird, bevor eine bestimmte molare Farbstoffmenge in einen aminfreien Puffer mit dem zu markierenden Protein gegeben wird. Die hohe Löslichkeit der DyLight Fluore ermöglicht es jedoch, Proteinlösungen direkt in das Markierungsreagenz zu geben.
Spezifikation
1 mg | |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
Dylight™ 650 | |
DyLight™ | |
652 |
Farbstoff | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
DyLight Fluore | |
672 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.