Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Vorteilspack
Artikelnummer. 15260143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
13x 20 μl Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15260143 13x 20 μl Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15260143 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.75 €
    74.65 € / 20 Reaktionen
    Sparen 9.10 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FastDigest Enzyme sind Restriktionsenzyme, die alle zu  100% in einem Einzelpuffer aktiv sind.
Das Thermo Scientific FastDigest Value Pack enthält die 13 am häufigsten verwendeten FastDigest Enzyme. Diese Auswahl an Enzymen unterstützt eine breite Palette molekularbiologischer Anwendungen wie Vektor- und Einsatzvorbereitung für die Klonierung, schnelle Klonanalyse und Verdauung von PCR-Produkten. Jedes Enzym im Pack ermöglicht 20 Standardreaktionen für den Restriktionsverdau.
Thermo Scientific FastDigest Enzyme gehören zu einer modernen Produktlinie schneller Restriktionsenzyme, die alle zu 100 % in einem Einzelpuffer aktiv sind. Die Universalpuffer FastDigest und FastDigest Green ermöglichen einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfachverdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderliche Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. Thermo Scientific DNA-modifizierende Enzyme besitzen auch in diesem Puffer eine 100 %-ige Aktivität. Als zusätzliche Erleichterung enthält der FastDigest Green Puffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Das Thermo Scientific FastDigest Value Pack enthält die 13 am häufigsten verwendeten FastDigest Enzyme. Diese Auswahl an Enzymen unterstützt eine breite Palette molekularbiologischer Anwendungen wie Vektor- und Einsatzvorbereitung für die Klonierung, schnelle Klonanalyse und Verdauung von PCR-Produkten. Jedes Enzym im Pack ermöglicht 20 Standardreaktionen für den Restriktionsverdau.
Thermo Scientific FastDigest Enzyme gehören zu einer modernen Produktlinie schneller Restriktionsenzyme, die alle zu 100 % in einem Einzelpuffer aktiv sind. Die Universalpuffer FastDigest und FastDigest Green ermöglichen einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfachverdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderliche Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. Thermo Scientific DNA-modifizierende Enzyme besitzen auch in diesem Puffer eine 100 %-ige Aktivität. Als zusätzliche Erleichterung enthält der FastDigest Green Puffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Wichtige Merkmale
• 100 % Aktivität aller FastDigest Enzyme in einem Einzelpuffer
• Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten und direktes Auftragen auf Gele möglich
• 100 % Pufferkompatibilität mit Downstream-Prozessen
• 176 FastDigest Enzyme verfügbar
• Keine Star-Aktivität
Lieferumfang
BamH I, Bgl II, Eco32I, EcoR I, Hind III, Kpn I, Nde I, Not I, Pst I, Sal I, Sma I, Xba I, Xho I
Hinweis
FastDigest Green Buffer bietet dieselbe hohe Leistung beim DNA-Verdau und in Downstream-Prozessen wie der farblose FastDigest Puffer. Für Anwendungen, die eine Produktanalyse durch Fluoreszenzanregung erfordern (z. B. Konzentrationsmessungen in UV-Licht), wird der farblose FastDigest-Puffer empfohlen.
Definition der Aktivitätseinheit: 1 μl Enzym (1 FDU) spaltet 1 μg Substrat-DNA in 5 bis 15 Minuten in 1X FastDigest Puffer
> Gefährlich:Nein
> Versandzustand:Trockeneis
> Lagerbedingung:-20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • FastDigest enzyme (13 enzymes at 20 μL each)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
Enzym EcoR I, Bgl II, Nde I, Sal I, Xba I, Kpn I, Eco32I, Xho I, Not I, BamH I, Hind III, Sma I, Pst I
Kompatibler Puffer 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
Typ IIS RE Nein
Menge 13x 20 μl Reaktionen
Produkttyp Value Pack
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie FastDigest
Überhang Varied based on enzyme
Inactivation Temperature Varies based on enzyme