Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET NGS Cleanup Kit
Schnelle DNA-Fragmentbereinigung mithilfe von Kieselgel-Mikrosäulen und Entfernung von NGS-Adaptern.
148.00 € - 700.00 €
Spezifikation
Format | Zentrifugationssäule |
---|---|
Isolation Technology | Zentrifugationssäule |
Probentyp | DNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung der nächsten Generation, quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR), PCR |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15265096
|
Thermo Scientific™
K0851 |
50 Aufreinigungen |
148.00 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15275096
|
Thermo Scientific™
K0852 |
250 Aufreinigungen |
700.00 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Das GeneJET NGS Cleanup Kit bietet Protokolle, die speziell für die schnelle DNA-Fragmentreinigung oder das Entfernen von Adaptern optimiert sind. Das Bereinigungsprotokoll führt zu einer mehr als 70 % höheren Rückgewinnung von DNA-Fragmenten größer als 150 bp und zu einer Entfernung von mehr als 97 % der Adapter. Das Adapter-Entfernungsprotokoll führt zu einer mehr als 70 % höheren Rückgewinnung von DNA-Fragmenten größer als 200 bp und zu einer Entfernung von mehr als 99 % der Adapter. Das gesamte Verfahren dauert 5 Minuten für die Reinigung der DNA-Fragmentbibliothek aus enzymatischen Reaktionsgemischen und 7 Minuten für das Adapter-Entfernungsprotokoll. Die Spin-Säulen-Technologie ermöglicht in Kombination mit dem Bindungspuffer die reproduzierbare Ausbeute von DNA-Fragmenten im breiten Ausgangsmaterialspektrum. (5 ng – 1 μg von DNA-Fragmenten).
Das GeneJET NGS Cleanup Kit ist mit Illumina™, Life Technologies, Workflows für die Bibliotheksvorbereitung kompatibel.
Besondere Eigenschaften
- Schnell – Erhalt von hochwertigen DNA-Fragmenten innerhalb von 5 Minuten
- Zuverlässig – Zuverlässige Reinigung und Größenauswahl aus verschiedenen Reaktionsgemischen und Puffern, wie Endkonvertierung, Ligation, Adapteraddition, PCR-Gemische, Fragmentierungspuffer.
- Effizient – DNA-Rückgewinnung von bis zu 90 %.
- Reinheit gemäß NGS-Klasse – Frei von Primern, Adaptern, Nukleotiden, Enzymen und anderen Reaktionskomponenten, die den NGS-Arbeitsablauf hemmen.
- Aufgereinigte DNA-Fragmente eignen sich bestens für:
- PCR und qPCR
- Arbeitsablauf für die Sequenzierung der nächsten Generation
- Bindungspuffer
- Vorwaschpuffer (Konz.)
- Waschpuffer (Konz.)
- Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
- Mikrosäule & Sammelröhrchen für die DNA-Aufreinigung
- Entnahmeröhrchen
Gefährlich: Nein
Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific GeneJET NGS-Aufreinigungskit wurde durch Isolierung des DNA-Fragments von 300 bp aus dem Reaktionsgemisch gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll getestet. Die Qualität der gereinigten DNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese ausgewertet
Haltbarkeit: 36 Monate
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Specifications
Zentrifugationssäule | |
DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) |
Zentrifugationssäule | |
Sequenzierung der nächsten Generation, quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR), PCR | |
GeneJET | |
5 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.