Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Heißstart-DNA-Polymerase
Thermo Scientific Phusion U DNA-Polymerase ist ein Proofreading-Enzym (25X Taq) mit einer proprietären Mutation zum Überlesen von Uracilen und zum Einbauen von dUTP
191.00 € - 828.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/µl
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Hot Start DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15220143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F555S
100 Reactions
191.00 €
100 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15230143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F555L
500 Reactions
828.00 €
500 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion U DNA-Polymerase ist ein neuartiges, speziell entwickeltes High-Fidelity-Enzym, das mithilfe der Fusionstechnologie entwickelt wurde. Durch eine proprietäre Mutation in der sogenannten dUTP-Bindungstasche von Phusion überwindet Phusion U eine wichtige Einschränkung von Proofreading-Enzymen, denn es ist in der Lage, dUTP zu integrieren und Uracil in DNA-Templates durchzulesen.
Neben der Uracilanwendung bietet Phusion U selbstverständlich alle Eigenschaften anderer Phusion DNA-Polymerasen wie hohe Genauigkeit, Geschwindigkeit, Fähigkeit zur Amplifikation langer Amplikone bis zu 20 kb und eine hohe Spezifität mit auf Affibody basiertem Heißstart. Diese Merkmale machen die Phusion U Hot Start DNA-Polymerase zu einer hervorragenden Wahl für wichtige Anwendungen wie die Amplifikation von Bisulphit-umgewandelter oder beschädigter DNA sowie die Verwendung der Kontrolle der Verschleppungskontamination.
Phusion U Hot Start DNA-Polymerase ist auch in den Formaten Master Mix und Green erhältlich. Phusion U Hot Start PCR-Mastermix ist eine praktische 2x Mischung, die die Anzahl der Pipettierschritte minimiert. Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben. Das Phusion U Green-Format ist eine Kombination aus Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase und 5X Phusion Green-Puffer. Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer inhibiert die Phusion U nicht und ist mit Downstream-Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Besondere Eigenschaften
  • Genauigkeit – DNA-Polymerase mit extrem hoher Wiedergabetreue (25x Taq)
  • Uracil-Toleranz – entwickelt zur Integration von dUTP und zur Amplifikation von Uracil-enthaltenen Templates
  • Spezifität – Heißstart für eine weniger unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau
  • Geschwindigkeit – kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
  • Direkte Beladung der PCR-Produkte auf die Gele
Anwendungen
  • Amplifikation von Bisulphit-konvertierter DNA
  • Amplifikation geschädigter oder alter DNA
  • Kontrolle gegen Verschleppen von Kontaminationen
  • Uracil-excision-basierte (USER) Klonierungsmethoden
Enthält:
Phusion U Hot Start DNA-Polymerase (F-555)
  • Phusion U Hot Start DNA-Polymerase, 2 U/μl
  • 5X Phusion HF-Puffer
  • 5X Phusion GC-Puffer
  • DMSO
Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Phusion U Green Hot-Start DNA-Polymerase (F-556)
  • Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/μl
  • 5X Phusion Green HF-Puffer
  • 5X Phusion Green GC-Puffer
  • DMSO
Sowohl der Phusion Green HF-Puffer als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Phusion U Hot-Start PCR Master Mix
  • 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2x Reaktionspuffer, 3 mM MgCl2, je 400 μM dATP, dTTP, dCTP und dGTP)
  • Wasser, nukleasefrei
Gefahren:Keine
Lagerpuffer: 20 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, Stabilisatoren und 50 % Glycerin.
Lagerungsbedingungen: -20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/µl
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Bei -20 °C lagern.
Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
Hot Start DNA-Polymerase
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
25X
Stumpf
20 kb
Hoch
Schnell
Dry Ice
2 U/µl
Integrierter Heißstart
Einzelsystem