Learn More
Thermo Scientific™ Hochreine einstufige Messing-Gasregler
Empfohlen für Anwendungen, bei denen eine präzise Flusskontrolle nicht von grosser Bedeutung ist
795.54 €
Spezifikation
Bereich | 0 – 200 psig |
---|
Beinhaltet: Diffusionsresistentes, dichtungsloses Auslassventil zur Aufrechterhaltung der Systemreinheit
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10351505
|
Thermo Scientific™
60180-901 |
0 – 200 psig | CGA 580 mit Dreifachfilter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10280005
|
Thermo Scientific™
60180-909 |
0 – 200 psig | CGA 320 mit Dreifachfilter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Für nicht korrosive Analyse- und Prozessanwendungen
- Enthält eine integrierte intelligente Reinigerbasis und Kartusche für eine Gasreinheit von 99.99999 %
- Die speziell entwickelte gefaltete Edelstahlmembran bietet eine gute Regelleistung, maximale Integrität und kommt ohne Weichdichtung aus
- Widerstandsfähig gegenüber einem internen Vakuum
- Alle Regler werden mit 1/8 Zoll-Edelstahl-Ausgangsadapter geliefert
- Das integrierte Kontrollventil ermöglicht einen Zylinderwechsel ohne Verunreinigung der Gasleitung
Spezifikation
0 – 200 psig |