Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Die ultrareinen Säulen auf Siliziumbasis mit Endcapping gewährleisten eine außergewöhnliche Peakschärpe und Auflösung für HPLC und LC/MS
Marke: Thermo Scientific™ 25003-023030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Deutliche Reduktion beim Peak-Tailing, während die Selektivität der C18-Säulen beibehalten wird
- Exzellente Auflösung, Effektivität und Sensitivität
- Verlässlichkeit in Genauigkeit und Qualität der Analysendaten
Bestellinformation
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Analytical Column | |
20 mm | |
1 to 11 | |
220 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Yes |
3 mm | |
3 µm | |
175 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |