Learn More
Thermo Scientific™ Entnahmeröhrchen mit geringer Proteinbindung
Artikelnummer. 15352617 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
2 mL
Menge:
250
2500
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. 15352617
Marke: Thermo Scientific™ 90411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Mit Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung minimieren Sie Proteinprobenverluste während der Probenmanipulation insbesondere dann, wenn viele Verarbeitungsschritte anfallen.
Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung (1,5 oder 2 ml) unterstützen die Minimierung von Proteinprobenverlusten während der Probenmanipulation und sind hervorragend für Anwendungen mit umfangreichen Verarbeitungsschritten.
Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung unterstützen die Minimierung von Probenverlusten bei Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation/Co-Immunpräzipitation. Die Röhrchen sind mit 250 Stück pro Packung praktisch verpackt, was selbst bei Großpackungen Kontaminationen minimiert.
Stabil – Bei Drehzahlen von bis zu 20.000 RZB verwendbar
Kompatibel – Für Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation (IP)
Ohne Nuklease – Zertifizierte RNase/DNase-freie Röhrchen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Röhrchen mit geringer Proteinbindung
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Volumen (metrisch) 1.5 mL
Produktlinie Pierce
Menge 2500
Produkttyp Entnahmeröhrchen