Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ ADJ1 Verstellbarer Systemzubehör und Ersatzteile
Extrem kompakt bei nur 16 cm Breite
Marke: Thermo Scientific™ ADJ1-C25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Höhe der oberen Pufferkammer (UBC) kann durch Verschieben der UBC nach oben oder unten über zwei Stützstäbe eingestellt werden, sodass die Höhe der Gele von 14 cm bis 40 cm variieren kann.
- Die gekerbte oder versetzte Glasplatte des Gel-Sandwichs drückt gegen eine Silikondichtung in der UBC und sorgt so für eine auslaufsichere Dichtung.
- Die Platten werden entweder mit Binderklammern oder Hochleistungs-Pony-Klammern an die UBC geklemmt.
Spezifikation
OWL™ ADJ1 einstellbares Elektrophoresesystem | |
Ein unterer Spacer und zwei seitliche Spacer | |
0.08 cm | |
9.8 Zoll | |
0.39 Zoll | |
1 cm |
Spacer-Set | |
0.03 Zoll | |
25 x 1 cm (9.8 x 0.39 in) | |
25 cm | |
6.3 Zoll | |
16 cm |