Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für picoSpin™ 45NMR-Spektrometer
Zubehör und Ersatzteile für das Thermo Scientific™ picoSpin™45 Spektrometer
Marke:  Thermo Scientific™ 714-120100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Artikelnummer. 15154095
  • 1400.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zusätzliche Kapillarkartusche
  • Baugruppe der Unterverkleidung mit der NMR-HF-Spule und den Distanzscheibenspulen
  • Enthält die Werkzeuge, die für die Installation benötigt werden
  • Einlass- und Auslassanschlüsse für Kartuschen, 1/16 Zoll, Edelstahl
  • Der Austausch der Kartusche ist erforderlich, wenn die Probenzuführungsschläuche verstopft sind. Es wird empfohlen, eine Ersatzkartusche bereitzuhalten
Zubehör-Kit für den Schulungsraum für 1/16 Zoll Edelstahl-Anschlussstücke
  • 25 1 ml Polypropylen-Spritzen
  • 25 Spritzenvorsatzfilter (0.22 μm PTFE, 13 mm Durchmesser)
  • Dispensiernadeln mit vier stumpfen 22 Gauge Spitzen
  • Zwei gerillte Ferrulen, 1/16 Zoll PEEK
  • Zwei Muttern, 1/16 Zoll, von Hand festziehbar, PEEK
  • Vier Anschlussstecker, 1/16 Zoll PEEK
  • Zwei PTFE-Schläuche, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.020 Zoll ID
  • Zwei Spritzenanschlüsse
  • Zwei Einlassfilter, PEEK-Körper, 2 μm SS-Netz
  • Anweisungen zur Probeninjektion in das picoSpin 45 NMR Spektrometer mit diesem Kit
Laborzubehör für 1/16 Zoll Edelstahl-Anschlussstücke
  • Eine 100 μl Hamilton Gastight™ Spritze
  • Eine 22 Gauge Nadel mit stumpfer Spitze
  • Eine gerillte Ferrule, 1/16 Zoll, PEEK
  • Eine Mutter, 1/16 Zoll von Hand festziehbar, PEEK
  • Zwei Anschlussstecker, 1/16 Zoll, PEEK
  • Ein PTFE-Schlauch, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.020 Zoll ID
  • Ein Spritzenanschluss
  • Ein Einlassfilter, PEEK-Körper, 2 μm SS-Netz
  • Anweisungen zur Probeninjektion in das picoSpin 45 NMR Spektrometer mit diesem Kit
Inline PEEK-Einlassfilteraustausch-Kit
  • Fünf Ersatz-Einlassfilter für 1/16 Zoll-Anschlüsse
  • PEEK-Gehäuse
  • 2 μm SS-Netz
Spezifikation
Spezifikation
Erforderliche Werkzeuge für die Installation, Kartuscheneinlass- und -auslassarmaturen, 0.06 Zoll, Edelstahl