Learn More
Invitrogen™ Human GST Omega 1 140A Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75563
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11528891
  • 243.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GST Omega 1 140A (human) Recombinant Protein, RP-75563, from Invitrogen.
RP-75563 contains purified recombinant human GST Omega 1 140A protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75563 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P78417
0.02M tris with 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human GST Omega 1 140A
10μg
N/A
RUO
GSTO1
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
9446
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human GST Omega 1 140A
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge