Learn More
Invitrogen™ Human IL-1RA Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP10925
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544940
  • 473.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The RP-10925 protein is a recombinant protein suitable for use as a control in ELISA and Western blot applications. RP-10925 is reported to have the additional biological activity: ED50 as determined by the dose-dependent inhibition of IL-1 stimulation of D10S cells is 0.5ng/mL. Reconstitute with sterile,distilled water no less than 100ug/mL.
The RP-10925 protein is a recombinant protein suitable for use as a control in ELISA and Western blot applications. RP-10925 is reported to have the additional biological activity: ED50 as determined by the dose-dependent inhibition of IL-1 stimulation of D10S cells is 0.5ng/ml.
Spezifikation
Spezifikation
P18510
protein with no preservative
Human IL1RA
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IL-1ra
IL1RN
Unconjugated
E. coli
Lyophilized
purified
Control
3557
20μg
N/A
RUO
Human IL1RA
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge
Sonderangebote
in vitroresearch only