Learn More
Invitrogen™ Human FABP1 (L-FABP) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75548
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11514241
  • 322.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Liver Fatty Acid Binding Protein (human) Recombinant Protein, RP-75548, from Invitrogen.
This product contains a purified 127 amino acid fragment (aa1-127) of human FABP-L protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽18.71 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
P07148
Control, Western Blot
2168
10μg
N/A
RUO
Human FABP1
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.41mg/mL
tris HCl with 50% glycerol and no preservative
Human FABP1
E. Coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Fatty Acid Binding Protein
FABP1
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Sonderangebote
in vitro research only.