Learn More
Humanes ENaC gamma (aa 630 bis 649), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen PEP090
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Humanes gamma-ENaC (Reste 630 bis 649), synthetisches Peptid, PEP-090, von Invitrogen.
PEP-090 ist ein synthetisches Peptid aus 23 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 630 bis 649 von humanem gamma-ENaC übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C- N-T-L (630)-R-L-E-R-A-F-S-N-Q-L-T-T-T-Q-M-L-D-E-L (649) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt und humanem gamma-ENaC reagiert, verwendet werden, Katalog# PA1 bis 922. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
6340 | |
gereinigt | |
Human ENaC gamma (aa 630 bis 649) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P51170 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
SCNN1G | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
C-N-T-L(630)-R-L-E-R-A-F-S-N-Q-L-T-D-T-Q-M-L-D-E-L(649) |