Learn More
Invitrogen™ Humanes HDAC4 (aa 1071 bis 1084), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP141
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Human-HDAC4 (Reste 1071 bis1084) synthetisches Peptid, PEP-141, von Invitrogen.
PEP-141 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren, dessen Sequenzvon den Aminosäuren 1071-1084 von Human-HDAC4 abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): K (1071)-R-P-D-E-E-P-M-E-E-E-P-P-L (1084) Dieses PEP-141 kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, und Human-HDAC4, Katalog# PA1-863. Die Verwendung einer Peptidlösung mit gleichem Volumen und gleicher Konzentration auf den entsprechenden Antikörper führt zu einem großen molaren Überschuss an Peptid (∼70-fach) für eine wettbewerbsfähige Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Rekonstitution mit 0.1 ml destilliertem Wasser.Spezifikation
9759 | |
gereinigt | |
Human HDAC4 (aa 1071 bis 1084) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P56524 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
HDAC4 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
K(1071)-R-P-D-E-E-P-M-E-E-E-P-P-L(1084) |