Learn More
Invitrogen™ Human VEGFR1 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke: Invitrogen™ RP75749
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
VEGF Receptor 1 (human) Recombinant Protein, RP-75749, from Invitrogen.
RP-75749 contains purified recombinant human VeGF Receptor-1 protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75749 may be used as a positive control in many immunological assays.Spezifikation
P17948 | |
25mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8 | |
Human VEGF Receptor 1 | |
100μg | |
N/A | |
RUO | |
FLT1 | |
Unconjugated | |
E. coli | |
Liquid | |
purified |
Control, Western Blot | |
2321 | |
4.8 | |
E. coli | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Human VEGF Receptor 1 | |
Human | |
Hu | |
Recombinant | |
Recombinant |
Sicherheit und Handhabung
- Human VEGFR1 Recombinant Protein
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Glycerol