Learn More
Thermo Scientific™ RapidOut DNA-Entnahme-Kit
Artikelnummer. 13565150 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Präp.
Packungsgröße:
50 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13565150 50 Präp. 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13565150 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K2981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 €
    176.65 € / 50 Tests
    Sparen 19.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • DNase I, RNase-frei (1 U/μl) – 250 lμ
  • 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 – 1 ml
  • Reagenz zur DNase-Entfernung (DRR) – 500 μl
  • Wasser, nukleasefrei – 2 x 1,25 ml
Neue firmeneigene Technologie zur bequemen Entfernung von genomischer DNA aus RNA-Proben in einem einfachen Zwei-Schritt-Verfahren.
Das Thermo Scientific™ RapidOut DNA Removal Kit entfernt schnell und sicher genomische DNA aus Gesamt-RNA- und mRNA-Präparaten. Der vollständige Verdau von DNA und die sichere Entfernung von DNase I aus der Verdauungsreaktion sind ohne RNA-schädigende Schritte wie Erwärmung oder organische Extraktion gewährleistet. Zunächst wird die RNA-Probe mit rekombinanter, RNase-freier DNase I bis zu einem Wert unterhalb der Nachweisgrenze der routinemäßigen PCR behandelt. Die DNase I wird anschließend mit einem proprietären Reagenz zur Entfernung von DNase (DRR) sicher entfernt.
Das DRR bindet die DNase I effizient, und der Komplex sammelt sich durch Zentrifugation am Röhrchenboden. Die gereinigte RNA wird als Überstand entnommen. Die RNA enthält nach Durchführung des RapidOut-Verfahrens keine DNA-Kontamination und keine DNase I mehr. Sie kann nun für verschiedene Anwendungen verwendet werden, einschließlich Endpunkt- oder Echtzeit-RT-PCR, Klonierung, Microarrays und Northern Blot.
Das Thermo Scientific RapidOut DNA-Entfernungs-Kit entfernt schnell und sicher genomische DNA aus Gesamt-RNA- und mRNA-Präparaten. Der vollständige Verdau von DNA und die sichere Entfernung von DNase I aus der Verdauungsreaktion sind ohne RNA-schädigende Schritte wie Erwärmung oder organische Extraktion gewährleistet. Zunächst wird die RNA-Probe mit rekombinanter, RNase-freier DNase I bis zu einem Wert unterhalb der Nachweisgrenze der routinemäßigen PCR behandelt. Die DNase I wird anschließend mit einem proprietären Reagenz zur Entfernung von DNase (DRR) sicher entfernt.
Das DRR bindet die DNase I effizient, und der Komplex sammelt sich durch Zentrifugation am Boden des Röhrchens. Die gereinigte RNA wird als Überstand entnommen. Die RNA enthält nach Durchführung des RapidOut-Verfahrens keine DNA-Kontamination und keine DNase I mehr. Sie kann nun für verschiedene Anwendungen verwendet werden, einschließlich Endpunkt- oder Echtzeit-RT-PCR, Klonierung, Microarrays und Northern Blot.
Besondere Eigenschaften
  • Effizient – vollständiger Verdau von dsDNA und ssDNA und urheberrechtlich geschützte Technologie für Entfernung von DNase I
  • Schnell – Einzelschritt ausreichend für vollständige DNase I-Entfernung
  • Sicher – keine toxischen organischen Extraktionen oder RNA-schädigende Heizschritte erforderlich
    Anwendungen
    Hauptanwendungen
  • RNA-Isolierung und RNA-Analyse, insbesondere mittels RT-qPCR und RT-PCR (Kunden, die Expressionsanalysen von Genen mit niedrigem Transkriptionsniveau durchführen)
  • Kunden, die eine Synthese von ds-cDNA aus Gesamt-RNA-Präparaten durchführen Andere Anwendungen
  • Eliminierung von DNA aus RNA für Mikroinjektionen und Transfektion.
  • Eliminierung von DNA aus RNA vor einer Microarray-Analyse
  • Eliminierung von DNA aus RNA vor einer Northern Blot-Analyse
    Gefährlich: Nein
    > Qualitätskontrolle:Ribonuklease-Assay
    >Für DRR:>
    > Nach der Inkubation von 10 μl DRR mit 160 ng 2 kb RNA-Transkript für 4 Stunden bei 37°C wurde keine kontaminierende RNase nachgewiesen
    >Für DNase I:>
    > Nach der Inkubation von 5u DNase I mit 160 ng 2 kb RNA-Transkript für 4 Stunden bei 37°C wurde keine kontaminierende RNase nachgewiesen
    >Effizientes Entfernen von DNase I
    > RNA-Probe nach dem RapidOut-Verfahren wurde 15 min lang mit 1 μg Supercoil-Plasmid-DNA bei 37°C inkubiert. Weniger als 20 % der Supercoil-DNA wurden in Nicked- und lineare Formen umgewandelt.
    >Funktionstest
    >des Kits:>
    > DRR wird in der RT-qPCR-Amplifikationsreaktion mit RNA getestet, die mit dem RapidOut DNA-Entfernungskit behandelt wurde.
    >von DNase I:>
    > Der DNase I-Funktionstest erfolgt anhand eines Einheitsaktivitätsassays: eine Einheit des Enzyms baut 1 μg pUC19-DNA vollständig in 10 min bei 37°C ab.
    > Lagerungsbedingungen: -20 °C
    FTIR-Anwendungen
    • RNA-Isolierung und RNA-Analyse, insbesondere mittels RT-qPCR und RT-PCR (Kunden, die Expressionsanalysen von Genen mit niedrigem Transkriptionsniveau durchführen)
    • Kunden, die eine Synthese von ds-cDNA-aus Gesamt-RNA-Präparaten durchführen
    Andere Anwendungen
    • Eliminierung von DNA aus RNA für Mikroinjektionen und Transfektion
    • Eliminierung von DNA aus RNA vor einer Microarray-Analyse
    • Eliminierung von DNA aus RNA vor einer Northern Blot-Analyse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Enzym DNase
    Menge 50 Präp.
    Produkttyp Entfernungskit