Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentratoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 Magazine
6 x 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Einfach zu bedienende Rundrotoren mit unterschiedlichen Rohrlochgrößen für unterschiedliche Probengrößen. Für diese Rotoren ist kein weiteres Zubehör erforderlich. Sie können direkt in den Konzentrator eingesetzt werden.
Specifications
Specifications
| Typ | Glas- und Kunststoffröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentrator-Rotor |
| Aufnahmevermögen | 6 x 30 ml-Röhrchen |
| Volumen (metrisch) | 30 mL |