Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerfläschchen mit Schraubverschluss und Kappen
Thermo Scientific Kappen und Fläschchen sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich, um den Anforderungen vieler Anwendungen gerecht zu werden.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-595
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific Kappen und Fläschchen sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich, um den Anforderungen vieler Anwendungen gerecht zu werden.
Spezifikation
Blau | |
Borosilikatglas | |
1.25 Zoll | |
Schraubverschluss | |
1000 Packung |
12 mm | |
2.0 ml | |
Surestop | |
32 mm | |
9 mm |