Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Marke: Epredia™ 9990371
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.79000kg
Beschreibung
Zellpräparations- und Sammelflüssigkeiten; Thermo Scientific Shandon; Mucolexx schleimlösende Flüssigkeit; verflüssigt (unter Rühren) muköse Zytologieproben und ermöglicht die kurzfristige Probenkonservierung
- Gebrauchsfertiges mukoidverflüssigendes Konservierungsmittel
- Zur Verflüssigung mukoider Zytologiepräparate (durch Schütteln)
- Erhält Zelldetails
- Zur kurzfristigen Probenkonservierung
- Histologie
- Zytologie
Spezifikation
Hellrot | |
4 x 3,8 l (1 gal.) | |
Flüssig |
Shandon Mucolexx | |
Zur kurzfristigen Probenkonservierung |