Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalterungen für Evolution 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometer
Für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Evolution™ 300 und 600 Spektralphotometern
571.25 € - 1092.50 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Evolution™ 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometer |
---|---|
Enthält | Ein Küvettenhalter auf Grundplatte |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11821882
|
Thermo Scientific™
10011301 |
Ein Reagenzglas oder eine Fläschchenküvette |
571.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11383300
|
Thermo Scientific™
10011101 |
Eine rechteckige Küvette |
1092.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11701151
|
Thermo Scientific™
10011201 |
Eine zylindrische Küvette |
868.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Justierbarer Mikroküvettenhalter
Für eine Ultra-Mikroküvette, Mikroküvette oder standardmäßige rechteckige Küvette mit einer maximaler Pfadlänge von 10 mm
Zylindrischer Zellenhalter
Für eine zylindrische Küvette mit einer maximaler Pfadlänge von 100 mm
Halter für rechteckige Küvetten mit großer Pfadlänge
Für eine rechteckige Küvetten mit 5 bis 100 mm Pfadlänge
Reagenzglas- und Fläschchenhalter
Fasst ein Reagenzglas oder ein Fläschchen mit einem Durchmesser von 10 bis 16 mm und einer Höhe von 75 bis 100 mm
Spezifikation
Thermo Scientific™ Evolution™ 300 und 600 UV-Vis-Spektralphotometer | |
Ein Küvettenhalter auf Grundplatte |