Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4F and X4FR Pro Centrifuges
Ergonomically designed, Pro series touch screen enables easier programming for quicker results--plus easily access and track all runs, rotor life and centrifuge health.
Marke: Thermo Scientific™ 75009532
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
Nein | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotor ist separat zu erwerben | |
kann bis zu 100 Programme speichern | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.) | |
208/230 V |
Mikroprozessor | |
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: rubber lockable casters | |
IVD-zertifiziert | |
Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar | |
18 Rotor options available | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
Yes | |
335 lb. (152 kg) | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |