Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 20-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 20-Gauge Thermocouple Wire.
155.00 € - 1270.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Temperatur (metrisch) | Isolierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Temperatur (metrisch) | Isolierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11756438
|
Digi-Sense
08541-23 |
30 m | -73°bis +900 °C | High Temperature Glass Braid |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11726438
|
Digi-Sense
08542-21 |
300 m | -73°bis +900 °C | Glass Braid |
1270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11742713
|
Digi-Sense
08541-24 |
30 m | -18°bis +2200 °C | Ceramic Fiber Braid |
459.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Wire comes in 20-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
- Meets ANSI and ASTM standards.
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Spezifikation
ANSI | |
Thermoelementdraht |