Learn More
Fisherbrand™ Temperaturstreifen für thermografische Messungen
Artikelnummer. 11502513 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Encompass
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
121 bis 160 °C
77 bis 116  C
Artikelnummer. 11502513
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Allzweck-Temperaturüberwachung
Produkttyp Temperaturstreifen
Max. Temperatur (metrisch) 160 °C
Min. Temperatur (metrisch) 121 °C
Temperaturbereich (metrisch) 121 bis 160 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.