Beschreibung
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Allzweck-Temperaturüberwachung |
| Produkttyp | Temperaturstreifen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 116°C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 77°C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 77 bis 116 C |