Learn More
Fisherbrand™ Temperaturstreifen für thermografische Messungen
Artikelnummer. p-8000321 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Encompass
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
121 bis 160 °C
77 bis 116  C
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch)
11502513 121 bis 160 °C
10293171 77 bis 116  C
11592503 77 bis 116  C
3 options
Artikelnummer. 11502513
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Allzweck-Temperaturüberwachung
Produkttyp Temperaturstreifen
Max. Temperatur (metrisch) 160 °C
Min. Temperatur (metrisch) 121 °C
Temperaturbereich (metrisch) 121 bis 160 °C