Learn More
Karl Hecht™ Thermometer, rot, mit Petrolfüllung
Universalthermometer, normales Glas, geschlossene Skala. Das Karl Hecht™ Thermometer, rot, mit Benzin gefüllt, ist gut lesbar.
Marke: Karl Hecht™ 43201016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Rot, mit Benzin gefüllt, für einfache Lesbarkeit.
Bestellinformation
ProductTypeSpecs
Spezifikation
Standardglas | |
Trocken-Thermometer 100 | |
100 °C |
Rotes Benzin | |
Trocken-Thermometer 100 | |
50 °C |