Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 12201382
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
5,5 x 3,5 x 0,75 in.
6,5 x 5,5 x 1 Zoll
6 x 5.5 x 1 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
6 oz.
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
Material:
Polyethylen
Polyethylen-Folie
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
768 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 12201382
Marke: Sonoco™ THV245025F
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
Sie sind in einem breiten Formenspektrum und einer Vielzahl an Größen erhältlich und so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen Temperaturschutz für eine große Auswahl von Produkten und Paketen liefern.
  • Eine kostengünstige Alternative zu nassem Eis
  • Eingeschlossen in eine langlebige Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 4,1 mil
  • Liefert zuverlässige nicht-mechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (angloamerikanisch) 12 oz.
Dimensions (LxWxH) 6 x 5.5 x 1 Zoll
Material Polyethylen
Gefrierpunkt 0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands