Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Gel Packs
Artikelnummer. 13009342
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
5,5 x 3,5 x 0,75 in.
6 x 5,5 x 1 in.
6,5 x 5,5 x 1 in.
8 x 5,5 x 1,25 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
6 oz.
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
Material:
Polyethylen
Polyethylen-Folie
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
768 Stück
96 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxWxH) Gewicht (angloamerikanisch) Material Packungsgröße
13009342 8 x 5,5 x 1,25 in. 24 oz. Polyethylen -
12201382 6 x 5,5 x 1 in. 12 oz. Polyethylen 48 Stück
13089332 6 x 5,5 x 1 in. 12 oz. Polyethylen 48 Stück
13099332 6,5 x 5,5 x 1 in. 16 oz. Polyethylen-Folie 36 Stück
17663585 8 x 5,5 x 1,25 in. 20 oz. Polyethylen 24 Stück
16383356 8 x 5,5 x 1,25 in. 20 oz. Polyethylen 768 Stück
12201362 5,5 x 3,5 x 0,75 in. 6 oz. Polyethylen-Folie 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13009342 Lieferant Sonoco™ Lieferanten-Nr. PP24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.85 €
    23.09 € / 24 Stück
    Sparen 22.76 €
    49% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
  • Thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports
  • Das Gel wird bei 0 einen Phasenübergang durchlaufen.°C.
  • Kühlmittel vor dem Versand im Tiefkühlgerät konditionieren.
  • Kühlung für den Transport von Lebensmitteln, Arzneimitteln und medizinischen Produkten. 
  • Für gefrorene oder gekühlte Sendungen.
  • Alternative zu Nasseis.
  • Erhältlich in mehreren Größen
  • Kühlversandmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (angloamerikanisch) 24 oz.
Dimensions (LxWxH) 8 x 5,5 x 1,25 in.
Material Polyethylen
Gefrierpunkt 0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands