Learn More
Brookfield™ Thermosel EZ-Lock Viscometer Spindle
Brookfield™ EZ-Lock Viscometer Spindles are for use with all standard Brookfield™ viscometers/rheometers already equipped with the EZ-Lock feature.
Marke: Brookfield™ SC4-27KSD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Brookfield Viskosimetern/Rheometern, die mit der EZ-Lock-Funktion ausgestattet sind
- Bereich von Probenvolumina und Scherraten im gesamten Spindelbereich
Spezifikation
Brookfield Viskosimeter/Rheometer mit EZ-Lock-Funktion | |
Massive Welle | |
0,34 N Scher-Nennwert | |
10,5 mL |