Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 gekühlte Umwälzthermostate
A10 gekühlte Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 6 l.
Marke: Thermo Scientific™ 1525101
3096.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ A10 Kältebad-Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen für Temperaturen zwischen -10 °C bis +100 °C und maximal 6 Litern Volumen.Leistungsstarke Umwälzthermostate mit einem Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl können mit einem Regler, der am besten die Anforderungen an Umwälzung und Temperatur Ihrer Anwendung erfüllt, ausgestattet werden.
- Ablaufhahn an der Vorderseite gewährleistet Bedienkomfort.
- Durch die moderne Konstruktion müssen zwei Seiten des Gerätes nicht frei bleiben, sodass es in einer
- Ecke platziert werden kann und trotzdem seine volle Kühlleistung beibehält.
- Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch durch Nutzung des
- Energiesparmodus gesenkt werden.
- Zum Gewährleisten einer optimalen Ansicht kann der Regler um 90° geneigt werden.
- Hervorragende Kühlleistung
- Große Temperaturbereiche
- Leistungsstarke Druck-Saugpumpen
- Sechs Controller-Optionen
Spezifikation
SC100 | |
17 l/min | |
-10 °C° bis +100 °C° | |
230V |
6 L | |
Druckpumpe/Saugpumpe | |
230 V | |
50 Hz |